Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Kassetten in Kunststoffmagazinen
Artikelnummer. 10168528 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Aqua
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
750 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10168528 Aqua 1 Stück
10128578 Blau 1 Stück
12588966 Grün 750 Stück
10464530 Grau 1 Stück
10066878 Lila 1 Stück
12568966 Orange 750 Stück
10683059 Rosa 1 Stück
10128008 Braun 1 Stück
10466450 Weiß 1 Stück
12578966 Gelb 750 Stück
10 options
Artikelnummer. 10168528
Marke: Epredia™ C750AQ
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Epredia™ HistoScreenTM Kassetten in Kunststoffmagazinen.
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Thermo Scientific™ HistoScreen™ Kassetten in Kunststoffmagazinen. Diese für Kassetten-Beschriftungsautomaten entwickelten Kassetten in Magazinen sind die ultimative Lösung zur Präparatsicherheit.
--Höchster Flüssigkeitsaustausch während der Gewebeaufarbeitung durch das patentierte, in die Kassette eingeschmolzene, hydrophile 300μm Mikromaschengitter
--Für sehr kleine Biopsie-Proben
--Beim Einfüllen der Proben-Suspension werden selbst kleinste Gewebestücke im Gitter aufgefangen
--Keine Schwämme oder Biopsie-Beutel erforderlich
--Deckelscharnier auf der Rückseite - das Label bleibt sichtbar während das Gewebe in die Kassette gelegt wird
--Grosse, abgerundete Deckellasche zum einfachen Öffnen an der Einbettungsstation
--Lieferbar in 10 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 4 x 250 Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Aqua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Mesh Pore Insert
Farbe Aqua
Produkttyp HistoScreen™ Kassette