Learn More
Beskrivning
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Epredia™ HistoScreenTM Kassetten in Kunststoffmagazinen.
Verarbeiten Sie kleine Biopsate und empfindliche Präparate mit Thermo Scientific™ HistoScreen™ Kassetten in Kunststoffmagazinen. Diese für Kassetten-Beschriftungsautomaten entwickelten Kassetten in Magazinen sind die ultimative Lösung zur Präparatsicherheit.
--Für sehr kleine Biopsie-Proben
--Beim Einfüllen der Proben-Suspension werden selbst kleinste Gewebestücke im Gitter aufgefangen
--Keine Schwämme oder Biopsie-Beutel erforderlich
--Deckelscharnier auf der Rückseite - das Label bleibt sichtbar während das Gewebe in die Kassette gelegt wird
--Grosse, abgerundete Deckellasche zum einfachen Öffnen an der Einbettungsstation
--Lieferbar in 10 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 4 x 250 Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Aqua
Specifikationer
Specifikationer
| Poren | Mesh Pore Insert |
| Farbe | Aqua |
| Produkttyp | HistoScreen™ Kassette |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.