Learn More
Simport™ Scientific Histosette™ I Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette
Für die Aufnahme von Gewebeproben während des Einbettungsvorgangs sowie in einer Speicherdatei. Die Simport™ Scientific Histosette™ I Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten halten Proben auch sicher in Flüssigkeit eingetaucht.
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
|---|---|
| Material | Acetal |
| Produkttyp | Gewebekassette |
Beschreibung
- Aus Acetal
- Hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
- 30°-Winkel vorderer Schreibbereich
- Einteilige Konstruktion mit zerbrechlichen Scharnieren zum einfachen Entfernen des Deckels
- Die rückseitig angebrachte Lasche ermöglicht einen freien vorderen Markierungsbereich
- Öffnen und schließen Sie die Kassetten so oft wie nötig – die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 3 Spenderboxen mit je 500 Kassetten
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Spezifikation
| Ja | |
| Acetal | |
| Gewebekassette |
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).