Learn More
Simport™ Scientific Histosette™ II Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Histosette™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette. Hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht. Die Durchfluss-Schlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch. Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig.
Beschreibung
In Quickload™-Schnellladerhülse
- Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
- Öffnen und schließen Sie die Kassetten so oft wie nötig — die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt
- Die rückseitig angebrachte Lasche ermöglicht einen freien vorderen Markierungsbereich
- Geeignet für automatisierte Drucker
- Aus Acetal
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
| Acetal | |
| 2000 |