Learn More
Fisherbrand™ Histosette II™ Gewebe- und Biopsiekassetten
Fisherbrand™ Histosette™ II Biopsieverarbeitungs-/Einbettkassetten mit kombiniertem Deckel und Boden können so oft wie nötig geöffnet und geschlossen werden – die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt.
Spezifikation
| Schreibflächenwinkel | 45° |
|---|---|
| Poren | Schlitze (context?) /Vertiefungen |
| Material | Kunststoff |
| Verschlusstyp | Kombinationsdeckel |
Beschreibung
- Einweg-Kunststoffkassetten nehmen Gewebeproben während der Einbettung, Verarbeitung und Lagerung auf
- Geformt aus einem speziellen Polymer mit hoher Dichte, das beständig gegen die chemische Wirkung histologischer Lösungsmittel ist
- Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
- Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig
- Die vordere Schreibfläche ist um 45° schräg gestellt, wodurch die Kassette besser für bestimmte Arten von Beschriftungsgeräten geeignet ist
Spezifikation
| 45° | |
| Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
| Kunststoff | |
| Kombinationsdeckel |