Learn More
Simport™ Scientific Histosette™ II Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Histosette™ Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassette. Hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht. Die Durchfluss-Schlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch. Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig.
Spezifikation
Material Acetal
Menge 2000
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
In Quickload™-Schnellladerhülse
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
  • Öffnen und schließen Sie die Kassetten so oft wie nötig — die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt
  • Die rückseitig angebrachte Lasche ermöglicht einen freien vorderen Markierungsbereich
  • Geeignet für automatisierte Drucker
  • Aus Acetal
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Certifications
CE-IVD
Specifications
Specifications
Acetal
2000
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications