Learn More
Epredia™ HistoStar™ Ausgießstation
Artikelnummer. 12587976 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220 bis 240 VAC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
12587976 220 bis 240 VAC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12587976 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A81000001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20105.00 €
    15096.74 € / 1 Stück
    Sparen 5008.26 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisher Scientific - Mit der Epredia™TM HistoStarTM Ausgießstation können Sie Routineproben in Paraffinblöcke einbetten und so das Schneiden von Mikrotom komfortabel und effizient durchführen.
Übersichtlich und hell erleuchtet
  • Vom Anwender einstellbare LED-Beleuchtung sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches ohne umständliche externe Beleuchtung, wodurch Ermüdung und potenzielle Fehler reduziert werden
Moderne klare Linien
  • Alle Flächen mit Bedienerkontakt sind glatt und isoliertund bieten eine komfortable Arbeitsfläche.
  • Druckpunkte undunkomfortable Hitzebereiche wurden beseitigt
Hohe Kapazität für hohe Effizienz
  • Der 5-Liter-Paraffinbehälter, die Kühlplatte für 72 Basisformen, der große beheizte Arbeitsbereich und der Probenbereich ermöglichen es den Anwendern, umfangreiche Arbeitsabläufe selbst in den geschäftigsten Laboratorien zu bewältigen
Einfache Handhabung von Proben aller Größen
  • Der Arbeitsplatz bietet den ersten regulierbaren Paraffindispenser.
  • Durch eine einfache Justierung kann der Paraffinabgabehebel in die Position gebracht werden, die für den Anwender ergonomisch am günstigsten ist.
  • Selbst Super-Mega-Kassetten lassen sich so einfach ausgießen.
Integrierter ParaTrimmer
  • Die einzige Ausgießstation mit einem beheizten, direkt in den Arbeitsbereich integrierten Wachstrimmer.
  • So kann überschüssiges Paraffin bereits in der Ausgießstation entfernt werden und der Bedarf für zusätzliches Gerät zur Wachsentfernung am Mikrotom entfällt
Intuitive Anwendungsoberfläche
  • Der große, leicht lesbare Touchscreen ermöglicht den schnellen Zugriff auf Temperatursteuerung und andere Parameter
  • Programmierbarer Ruhezustand während Arbeitsunterbrechungen spart Energie
Zuverlässige Arbeitsleistung
  • Eine robuste Konstruktion minimiert bewegliche Teile, wodurch Verschleiß und Wartungsbedarf reduziert und eine zuverlässige Arbeitsleistung über Jahre hinweg gewährleistet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 220 bis 240 VAC
Frequenz 50/60 Hz