Learn More
Epredia™ Zubehör für HistoStar™ Ausgießstation
Artikelnummer. 15256866 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Andrückhilfen-Set
Aufsteckbare Lupenbaugruppe
Einbettmodul
Fußschalter (für freihändigen Betrieb)
Spatel-Set
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15256866 Einbettmodul 1 Stück
12698206 Spatel-Set 2 Stück
12735128 Andrückhilfen-Set 1 Stück
12628286 Fußschalter (für freihändigen Betrieb) 1 Stück
12608216 Aufsteckbare Lupenbaugruppe 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15256866 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A81000007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15170.00 €
    11919.29 € / 1 Stück
    Sparen 3250.71 €
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie mit diesem Zubehör die Leistung der Epredia™ HistoStar™ Ausgießstation.
Die heutigen Einbettzentren können unbequem, heiß oder schlecht beleuchtet sein, was zu Ermüdung und potenziellen Fehlern führt. Das neue Epredia HistoStar Mit Embedding Workstation können Benutzer komfortabel und effizient Einbettungen vornehmen. Mit hell beleuchteten Arbeitsflächen, kühlen und konturierten Armlehnen und hoher Durchsatzkapazität bietet diese Workstation signifikante Verbesserungen in Ergonomie und Effizienz.
Hell beleuchtet und übersichtlich
  • Die LED-Beleuchtung leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus, ohne die störenden, unhandlichen Fernlampen.
  • Ein gut beleuchteter Arbeitsbereich reduziert Ermüdung und minimiert Fehler
  • Die Lichtintensität kann vom Benutzer leicht eingestellt werden
Kühl und konturiert
  • Alle Kontaktpunkte des Benutzers sind glatt und isoliert und bieten einen kühlen und komfortablen Arbeitsplatz
  • Druckpunkte und unangenehme Wärme werden eliminiert
Hohe Kapazität für hohe Effizienz
  • Die Kapazität der HistoStar kann selbst mit den am stärksten ausgelasteten Laboren mithalten
  • Die Kapazität wird Ihren Arbeitsablauf mit 5 Liter Paraffinkapazität, einem Kühlplattenbereich für 72 Basisformen, großem beheizten Arbeitsbereich und Probenhalterungsbereich in keinem Falle einschränken
Einfache Handhabung jeder Probengröße
  • Der HistoStar bietet den ersten verstellbaren Paraffin-Dosierhebel.
  • Eine einfache Einstellung bringt den Paraffinabgabehebel in die für den Anwender ergonomischste Position
  • Selbst Super Mega Kassetten können problemlos eingebettet werden
Integrierter ParaTrimmer
  • Der HistoStar ist die einzige Workstation mit einem direkt in den Arbeitsbereich integrierten beheizten Wachstrimmer.
  • So kann überschüssiges Paraffin bereits in der Einbettstation entfernt werden und der Bedarf für zusätzliches Gerät zur Wachsentfernung am Mikrotom entfällt
Intuitive Benutzeroberfläche
  • Der große, leicht lesbare Touchscreen ermöglicht den schnellen Zugriff auf Temperatursteuerung und andere Parameter
  • Der programmierbare Schlafmodus spart Energie rund um Ihren Arbeitsablauf
Zuverlässige Leistung
  • Die robusten HistoStar Die Konstruktion minimiert bewegliche Teile, wodurch Verschleiß und Wartungsaufwand reduziert werden.
  • Garantiert zuverlässige Arbeitsleistung für die kommenden Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Geräte) HistoStar Einbettmodul
Produkttyp Einbettmodul
Gewicht (metrisch) 25 kg
Tiefe (metrisch) Modul 600 mm
Höhe (metrisch) Modul 410 mm
Breite (metrisch) Modul 650 mm
Frequenz 50/60 Hz