Learn More
R&D Systems™ Histozyme
Artikelnummer. 31851581 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31851581 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31851581 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP350106
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. For Enzyme pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produktlinie Novus
Menge 15 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry-Paraffin