Learn More
Cytiva HiTrap™ AVB Sepharose™ Säulen
Artikelnummer. 11595784 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Innendurchmesser (metrisch):
7 mm
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11595784 5 x 1 ml 7 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11595784 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28411211
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht die Reinigung von Adeno-assoziierten Viren (AAV) in nur einem Schritt, mit hoher Reinheit und ausgezeichnetem Ertrag. Die Cytiva HiTrap™ AVB Sepharose™ Säulen sind mit einem Affinitätschromatographiemedium (Harz) für die einfache Bedienung mit einer Spritze, einer Pumpe oder einem Chromatographiesystem vorgepackt.
AVB Sepharose High Performance ist ein Affinitätsharz, das für die Aufreinigung des Adeno-assoziierten Virus (AAV) ausgelegt wurde. Es ermöglicht, Adeno-assoziierte Viren mit hoher Reinheit und ausgezeichneten Ausbeuten in einem einzigen Schritt aufzureinigen.
  • Einstufige Aufreinigung Adeno-assoziierter Viren
  • Affinitätsharz mit hoher Selektivität und geringer Hintergrundbindung
  • Große Oberfläche für höhere Kapazität
  • Gepackte HiTrap Säulen für einfache Handhabung mit Hilfe einer Spritze, einer Pumpe oder einem Chromatographiesystem
AVB Sepharose High Performance hat seine Affinität gegen Adeno-assoziierte Viren der Unterklassen 1, 2, 3, und 5 erwiesen.
  • Es wird erwartet, dass dieser Stoff Affinität gegen die meisten anderen Unterklassen von Adeno assoziierten Viren aufweist
  • Der Ligand ist ein 14 kD-Fragment aus einem einzelkettigen Antikörper, exprimiert in Hefe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 x 1 ml
Stabilität Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Puffern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einstufige Aufreinigung von Adeno-assoziierten Viren
Lagerungsbedingungen Lagern Sie die vorgepackte Säule bei 4 bis30 °C in 20 % Ethanol und die Medien bei 4 bis 8 °C in 20 % Ethanol.
Bindungsvermögen > 10▿12 Genkopien/ml Chromatographie-Medium
Produkttyp HiTrap AVB Sepharose HP Säule
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Flussrate <150 cm/h
Partikelgröße 24 bis 44 μm
Höhe (metrisch) Säulenbett 25 mm
Material Polypropylen
Max. Druck 70 psi (5 bar)
Matrix Quervernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 10
Säulenbettvolumen (metrisch) 1 ml
Ligandentyp 14 kD rekombinantes Protein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol