Beschreibung
AVB Sepharose High Performance ist ein Affinitätsharz, das für die Aufreinigung des Adeno-assoziierten Virus (AAV) ausgelegt wurde. Es ermöglicht, Adeno-assoziierte Viren mit hoher Reinheit und ausgezeichneten Ausbeuten in einem einzigen Schritt aufzureinigen.
- Einstufige Aufreinigung Adeno-assoziierter Viren
- Affinitätsharz mit hoher Selektivität und geringer Hintergrundbindung
- Große Oberfläche für höhere Kapazität
- Gepackte HiTrap Säulen für einfache Handhabung mit Hilfe einer Spritze, einer Pumpe oder einem Chromatographiesystem
- Es wird erwartet, dass dieser Stoff Affinität gegen die meisten anderen Unterklassen von Adeno assoziierten Viren aufweist
- Der Ligand ist ein 14 kD-Fragment aus einem einzelkettigen Antikörper, exprimiert in Hefe
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 x 1 ml |
| Stabilität | Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Puffern |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einstufige Aufreinigung von Adeno-assoziierten Viren |
| Lagerungsbedingungen | Lagern Sie die vorgepackte Säule bei 4 bis30 °C in 20 % Ethanol und die Medien bei 4 bis 8 °C in 20 % Ethanol. |
| Bindungsvermögen | > 10▿12 Genkopien/ml Chromatographie-Medium |
| Produkttyp | HiTrap AVB Sepharose HP Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Flussrate | <150 cm/h |
| Partikelgröße | 24 bis 44 μm |
| Höhe (metrisch) Säulenbett | 25 mm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol