Learn More
Cytiva HiTrap™ Benzamidin-FF (hochsubstanziell)-Säulen
Artikelnummer. p-3667212 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Flussrate:
< 20 ml/min
< 4 ml/min.
Innendurchmesser (metrisch):
0.7 cm
1.6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11723199
Marke: Cytiva 17514401
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entfernen oder Reinigen von Serinproteasen, wie etwa Thrombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidin-FF (hochsubstanziell)-Säulen sind mit Benzamidin Sepharose4 Fast Flow (hochsubstanziell) vorgepackt.
  • Mit Benzamidin-Sepharose™ 4 vorgepacktes Schnellflussmedium (hochsubstanziell)
  • Protein-Bindungsvermögen ≥35 mg Trypsin/ml-Medium
  • Effektive Entfernung von Thrombin und Faktor Xa nach der Tag-Spaltung von rekombinanten Proteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 x 5 ml
Flussrate < 20 ml/min
Partikelgröße 90 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System
Säulenbettvolumen 5 ml
Produkttyp Benzamidin FF-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernen oder Aufreinigung von Serinproteasen wie Thrombin
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Ligandentyp Medium mit >12μ M p-Aminobenzamidin/ml
Material Polypropylen
Max. Druck 42 psi
pH-Bereich 2 bis 8
Support-Typ 4 % hochvernetzte Agarose
Probentyp Serinproteasen wie Thrombin
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato