Learn More
Cytiva HiTrap™ blaue HP-Säulen
Artikelnummer. 11758448 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Flussrate:
< 20 ml/min
< 4 ml/min
Säulenbettvolumen:
1 ml
5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
0.7 cm
1.6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Flussrate Säulenbettvolumen Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11758448 1 x 5 ml < 20 ml/min 5 ml 1.6 cm 1 Stück
10084734 5 x 1 ml < 4 ml/min 1 ml 0.7 cm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11758448 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17041301
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Reinigung von Albumin, Enzymen, darunter NAD+ und NADP+, Koagulationsfaktoren, Interferone und verwandte Proteine
  • Mit Blue Sepharose-Hochleistungsmedien vorgepackt
  • Cibacron Blue F3G-A, Ligand, ist kovalent mit dem6 %igen Agarosemedium verbunden
  • Stabil über den pH-Bereich 4 bis 12 für die Verwendung und 3 bis 13 für die Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 x 5 ml
Flussrate < 20 ml/min
Partikelgröße 34 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem wie AKTA™ Design oder FPLC-System
Säulenbettvolumen 5 ml
Produkttyp Blaue HP-Säulen
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung einer breiten Vielfalt an Biomolekülen, einschließlich Albumin, Interferon, einer breiten Vielfalt an nukleotid-abhängigen Enzymen, Alpha2-Makroglobulin, Koagulationsfaktoren und verwandten Proteinen
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 2.5 cm
Ligandentyp 4 mg Cibacron Blue F3 G-A/ml Medium
Material Polypropylen
Max. Druck 42 psi
pH-Bereich 4 bis 12
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Probentyp Albumin, Interferon, Nukleotid-abhängige Enzyme, α2-Makroglobulin, Gerinnungsfaktoren und verwandte Proteine
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • hitrap blue HP 5ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235-Kühl halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol