Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl-S FF Säulen
Artikelnummer. 10481085 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.275 Zoll
0.629 Zoll
Flussrate:
< 1 ml/min
5 ml/min
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Innendurchmesser (angloamerikanisch) Flussrate Packungsgröße
10481085 5 x 1 ml 0.275 Zoll < 1 ml/min 5 Stück
11584955 5 x 5 ml 0.629 Zoll 5 ml/min 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10481085 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17097813
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Reinigung von relativ starken hydrophilen Molekülen bei niedrigen Salzkonzentrationen
  • Nützlich zum Entfernen starker hydrophober Kontaminanten wie Lipoproteine, Lipide, Pigmente und mehr aus biologischen Proben
  • Wird erfolgreich für die großvolumige Aufreinigung von rekombinantem Oberflächenantigen (rec-HBsAg) des Hepatitis-B-Virus aus CHO-Zellen eingesetzt
  • Robuste Produktion mit hoher Reproduzierbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.275 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Produkttyp HiTrap Butyl-S FF-Säulen
Flussrate < 1 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
Menge 5 x 1 ml
Ligandentyp Butyl-S
Material Polypropylen
Max. Druck 5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
Partikelgröße 45 bis 165 μm
pH-Bereich 3 bis 13
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Butyl-S FF 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol