Beschreibung
- Die multimodale Funktionalität von Capto haftet Impres bietet sa unterschiedlich Selektivität im Vergleich zu herkömmlichen Ionenaustauschsäulen
- Entwickelt, um ein effektives, hochauflösendes Polieren von MAb im zweiten oder dritten Schritt eines Aufreinigungsschemas hinter dem Protein-A-Abfangschritt zu ermöglichen
- Entfernt Kontaminanten wie DNA, Wirtszellproteine (HCP), ausgelaugtes Protein A, Aggregate und Viren effizient
- Eine ausgezeichnete Wahl für die Reinigung von Mabs und anderen Biomolekülen Mit hohem Aggregatgehalt
- Bindet Proteine mit hoher oder niedriger Ionenstärke
- Hohe Ausbeute durch die hochauflösenden Beads und Selektivität von Der Ligand
- Ideal zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Ligandentyp | Starker multimodaler Anionenaustauscher |
| Max. Druck | 5 bar (70 psi) |
| pH | 3 bis 12 |
| Menge | Je 1 |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol lagern, 0,2 mol Natriumacetat |
| Bindungsvermögen | 45 bis 85 mg MAb/ml |
| Matrix | Agarose für hohe Durchflussraten |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Capto adhere ImpRes
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol