Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl
Código de producto. 15519244 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
1 ml
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Säulenbettvolumen Tamaño de la unidad
15519244 5 mL 5 Stück
15509244 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15519244 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17545909
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Capto Phenyl (High Sub) und Capto Butyl sind hydrophobe Interaktionschromatographieharze (HIC), die in den Erfassungs- und Zwischenphasen der Proteinaufreinigung verwendet werden
  • Aliphatischer Ligand in Verbindung mit einem flexiblen Abstandshalter für Labor- und Prozessanwendungen, die ein HIC-Harz mit geringer Harzhydrophobizität erfordern
  • Die hochstarre Matrix ermöglicht hohe Durchflussraten, lange Betthöhen und einen schnelleren Durchsatz
  • Verbessert die Produktivität und die Prozessökonomie im nachgelagerten Betrieb
  • Der schmale Spezifikationsbereich gewährleistet ein robustes Leistungsverhalten bei empfindlichen Prozessen
  • Die ausgezeichnete chemische Stabilität ermöglicht die Reinigung mit allen Standard-CIP-Lösungen, einschließlich 1 M-Natriumhydroxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Säulenbettvolumen 5 mL
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Flussrate < 600 cm/h
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrophobe Interaktionschromatographie
Menge 5 x 5 ml
Höhe (metrisch) 25 mm
Lagerungsbedingungen 4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.