Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl ImpRes
Artikelnummer. 15497830 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettvolumen Packungsgröße
15497830 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Der Temperaturunterschied zwischen der Flüssigkeit, die durch die Säule fließt, und der Raumtemperatur sollte niemals größer als 20 °C sein
Artikelnummer. 15497830 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17371911
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Temperaturunterschied zwischen der Flüssigkeit, die durch die Säule fließt, und der Raumtemperatur sollte niemals größer als 20 °C sein
Eine gebrauchsfertige Säule ist mit BioProcess Capto Butyl ImpRes-Harzen für das Screening und die kleinvolumige Proteinaufreinigung mittels hydrophober Interaktionschromatographie vorgepackt.
  • Vorgepackte Säulen zum Screening auf Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie für Aufreinigungen im kleinen Maßstab.
  • Chromatographieharz mit hohem Durchsatz für Zwischen- und Aufbereitungsschritte in einem nachgeschalteten Proteinaufreinigungsprozess.
  • Die ausgezeichnete chemische Stabilität ermöglicht die Reinigung mit allen Standard-CIP-Lösungen, einschließlich 1 M Natriumhydroxid.
  • Hohes Bindungsvermögen, hohe Durchflussrate und niedriger Gegendruck reduzieren Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität auf Prozessebene.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Säulenbettvolumen 1 ml
    Flussrate Bis zu 220 cm/h in einer Säule mit einem Durchmesser von 1 m und einer Betthöhe von 20 cm bei 20 °C; Messung mit Prozesspuffern mit derselben Viskosität wie Wasser bei 300 kPa.
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrophobe Interaktionschromatographie
    Höhe (metrisch) 25 mm
    Ligandentyp Butyl
    Max. Druck 5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
    Partikelgröße 40 μm
    pH-Bereich pH-Wert 3 bis 13
    Lagerungsbedingungen 20 % Ethanol bei 4 bis 30 °C
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • HiTrap Capto Butyl ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
    Signalwort
    • Achtung
    Gefahrenkategorie
    • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
    Gefahrenhinweis
    • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
    Sicherheitshinweis
    • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
    • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol