Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Core 400
Artikelnummer. 15948862 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15948862 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15948862 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17372411
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Zwischenreinigung und Feinreinigung von Viren und anderen großen Biomolekülen
  • Eine hervorragende Alternative zur Größenausschlusschromatographie-Harzen, die in der Regel in den letzten Phasen der Virusreinigung bei der Herstellung von Impfstoffen eingesetzt werden
  • Neuartige Bead-Technologie und multimodale Liganden bieten eine duale Funktionalität, Größenausschluss und Bindungschromatographie
  • Vorgepackte HiTrap™ Säulen für einfaches Screening und bequeme Prozessentwicklung sowie für die Reinigung im kleinen Rahmen
  • Hohe Kapazität und Produktivität im Durchflussmodus
  • Breites Betriebsfenster für pH und Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5/Packung
Säulenbettvolumen 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zwischenreinigung und Feinreinigung von Viren und anderen großen Biomolekülen
Max. Druck 0,5 MPa (5 bar)
Stationäre Phase Capto™ Core 400
Produktlinie HiTrap
Säulentyp Vorgepackte HiTrap™ Säule
compliance-icons
Produktidentifikator
  • hitrap capto core 400
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P235-Kühl halten.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol