Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto DEAE IEX Säulen
Artikelnummer. 10186284 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge unitSize
10186284 1 ml 5 x 1 ml 5 Stück
11773329 5 ml 5 x 5 ml 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 10186284
Marke: Cytiva 28916537
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schwacher Diethylaminoethyl-Anionenaustauscher.
  • Medium mit hohem Durchsatz für Erfassung und Zwischenreinigung
  • Für die Reinigung im Prozessmaßstab
  • Kombinierte Eigenschaften mit hoher Bindungskapazität, hoher Durchflussrate und niedrigen Gegendruckeigenschaften reduzieren die Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität
  • Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Reinigung visköser Proben bei hohen Flussraten
  • Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.28 Zoll
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
Flussrate <4 ml/min
Ligandentyp Diethylaminoethyl
Inhalt und Lagerung 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
Partikelgröße 90 μm (d50V)
pH 2 bis 9
Menge 5 x 1 ml