Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto DEAE IEX Säulen
Artikelnummer. 11773329 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge Packungsgröße
11773329 5 ml 5 x 5 ml 5 Stück
10186284 1 ml 5 x 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11773329 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28916540
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schwacher Diethylaminoethyl-Anionenaustauscher.
  • Medium mit hohem Durchsatz für Erfassung und Zwischenreinigung
  • Für die Reinigung im Prozessmaßstab
  • Kombinierte Eigenschaften mit hoher Bindungskapazität, hoher Durchflussrate und niedrigen Gegendruckeigenschaften reduzieren die Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität
  • Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Reinigung visköser Proben bei hohen Flussraten
  • Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiTrap Capto DEAE
Säulenmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.63 Zoll
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
Flussrate < 20 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiTrap Capto DEAE ist ein schwacher Anionenaustauscher, der mit BioProcess Capto Harzen für das Screening und die Proteinreinigung im kleinen Maßstab mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) vorgepackt ist.
Ligandentyp Diethylaminoethyl
Inhalt und Lagerung 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 5 ml
Partikelgröße 90 μm (d50V)
pH 2 bis 9
Menge 5 x 5 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto DEAE 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol