Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto DEAE IEX Säulen
Artikelnummer. p-4907698 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11773329
Marke: Cytiva 28916540
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schwacher Diethylaminoethyl-Anionenaustauscher.
  • Medium mit hohem Durchsatz für Erfassung und Zwischenreinigung
  • Für die Reinigung im Prozessmaßstab
  • Kombinierte Eigenschaften mit hoher Bindungskapazität, hoher Durchflussrate und niedrigen Gegendruckeigenschaften reduzieren die Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität
  • Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Reinigung visköser Proben bei hohen Flussraten
  • Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiTrap Capto DEAE
Säulenmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.63 Zoll
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
Flussrate < 20 ml/min.
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiTrap Capto DEAE ist ein schwacher Anionenaustauscher, der mit BioProcess Capto Harzen für das Screening und die Proteinreinigung im kleinen Maßstab mittels Ionenaustauschchromatographie (IEX) vorgepackt ist.
Ligandentyp Diethylaminoethyl
Inhalt und Lagerung 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 5 ml
Partikelgröße 90 μm (d50V)
pH 2 bis 9
Menge 5 x 5 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto DEAE 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol