Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Artikelnummer. 15968862 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettvolumen (metrisch):
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Säulenbettvolumen (metrisch) unitSize
15968862 5 mL 1 Stück
15958862 1 mL 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 15968862
Marke: Cytiva 17549912
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For the purification of supercoiled DNA to high quality for gene therapy and DNA vaccine applications
  • Hochflussaufreinigung von superhelikaler DNA von der Forschung bis hin zur cGMP Produktion
  • Flexible Prozessgestaltung durch eine Vielzahl von Durchflussgeschwindigkeiten und Betthöhen
  • Höherer Durchsatz für verbesserte Produktivität und Prozesswirtschaftlichkeit
  • Hydrophile Eigenschaften der Basismatrix verhindern unspezifische Bindung
  • Unterstütztes BioProcess Harz für industrielle Anwendungen
  • Praktische Aufreinigung im kleinen Rahmen, Prozessentwicklung und Scale-up mit vorgepackten HiTrap™ Säulen
  • Capto™ PlasmidSelect basiert auf einer starren Basismatrix und liefert hervorragende Druckflusseigenschaften für die Plasmid-Produktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von superhelikaler DNA vom Forschungsmaßstab bis zur cGMP-Produktion
Produkttyp Chromatographie-Harz
Flussrate <20 ml/min (Max.)
Max. Druck 5 bar (0,5 MPa)
Matrix Capto™ PlasmidSelect
Säulenbettvolumen (metrisch) 5 mL
Verpackungsmenge 1/Packung
Durchmesser (metrisch) 1,6 cm
Länge (metrisch) 2,5 cm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto PlasmidSelect, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.