Beschreibung
- HiTrap Säule vorgepackt mit Capto Q ImpRes Harz
- Entwickelt, um Qualität und Flexibilität in prozessskalierten Anwendungen zu bieten
- Die Skalierung nach oben ermöglicht eine hohe Auflösung in Kombination mit schnellem Fluss Preise
- Capto Das Q ImpRes-Harz koppelt einen quaternären Ammonium(Q)-starken Anionenaustauscher an eine chemisch modifizierte, hochfließende Agarosematrix.
- Matrix bietet eine größere Partikelsteifigkeit, ohne die Porengröße zu beeinträchtigen Ermöglichen Sie hohe Betthöhen und die Reinigung viskoser Proben Bei hohen Durchflussraten
- Kombiniert hohes Bindungsvermögen, hohe Durchflussrate und niedriger Gegendruck, reduziert so Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
- Geeignet zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
- Optimiert für die Reinigung von Zwischen- und Polierproteinen
- Komfortabel HiTrap Format für den einfachen Anschluss an eine Spritze, eine Peristaltikpumpe oder ein Chromatographiesystem wie beispielsweise ein ÄKTA-System
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Hochauflösende Proteinaufreinigung |
| Matrix | Agarose für hohe Durchflussraten |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ionenaustauschchromatographie |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 4 °C bis 30 °C, in 20 % Ethanol |
| Bindungsstärke | >55 mg BSA/ml Medium, > 48 mg β-Lactoglobulin/ml Medium |
| Format | HiTrap™ Säule |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar (70 psi) |
| Säulentyp | Vorgepackte Säule |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- hitrap capto q impres
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol