Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ S IEX Säulen
Artikelnummer. 11733219 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge Packungsgröße
11733219 5 ml 5 x 5 ml 5 Stück
10034484 1 ml 5 x 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11733219 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17544123
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Starker Sulfoethyl(S)-Kationenaustauscher
  • Medium mit hohem Durchsatz für Erfassung und Zwischenreinigung
  • Nützlich für die Reinigung im Prozessmaßstab
  • Kombinierte Eigenschaften mit hoher Bindungskapazität, hoher Durchflussrate und niedrigen Gegendruckeigenschaften reduzieren die Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität
  • Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Reinigung visköser Proben bei hohen Flussraten
  • Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HiTrap Capto S, 5 x 5 ml
Säulenmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule 0.6 Zoll
Matrix Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
Flussrate < 20 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die HiTrap Capto Q Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Kationen zur Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt.
Ligandentyp Sulphonatgruppe
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volumen (metrisch) 5 ml
Partikelgröße 90 μm (d50V)
pH 4 bis 12
Menge 5 x 5 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto S 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol