Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ S ImpAct Säule
Artikelnummer. 16390896 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16390896 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16390896 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29400459
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorgepackt mit einem Kationenaustausch-Chromatographieharz für Screening und Kleinvolumige Proteinreinifikationen
  • Vorgepackte Säulen für kleine Aufreinigungen sowie die Optimierung von Methoden und Parametern, wie Probenbelastung und Bindungsbedingungen
  • HiTrap™ Capto™ S ImpAct-Säulen ermöglichen schnelle, reproduzierbare und einfache Trennungen in einem praktischen Format.
  • Ein  BioProcess-Chromatographieharz, das für die großtechnische Reinigung von biopharmazeutischen Proteinen entwickelt wurde.
  • Basierend auf der gut etablierten Capto Die Basismatrix bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität und zur unkomplizierten Prozessentwicklung.
  • Capto S ImpAct erfüllt die Anforderungen der Industrie durch Versorgungssicherheit und umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
  • Säulen werden am besten genutzt, wenn sie an Flüssigkeitschromatographiesysteme wie ÄKTA-Systeme angeschlossen sind.
  • Hohe Bindungskapazität > 100 mg MAb/ml Harz
  • Effiziente Aggregatbeseitigung bei hoher Belastung mit monoklonalen Antikörpern
  • Flexible Konstruktion durch großes Betriebsfenster mit Flussraten und Betthöhen zur einfachen Optimierung und Skalierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Effiziente Aggregatbeseitigung bei hoher Belastung mit monoklonalen Antikörpern
Flussrate < 4 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustauschchromatographie
Ligandentyp Sulfoethyl (S)
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 4 ° bis 30 °C, 20 % Ethanol
Bindungsstärke >100 mg MAb/ml Harz
Format HiTrap™ Säule
Max. Betriebsdruck 5 bar (70 psi)
Säulentyp Vorgepackte Säule
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
pH 4 bis 12
Menge Je 1
Länge (metrisch) 25 mm
Ionenaustauschgruppe Starkes Kation
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Capto S ImpAct, 1 x 1 ml
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.