Learn More
Cytiva HITRAP™ Capto™ SP Impres-Säule
Artikelnummer. 16300906 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16300906 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16300906 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29400460
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorgepackt mit einem starken Kationenaustausch-Chromatographieharz für hohe Auflösung Proteinaufreinigung
  • Vorverpackt mit Capto SP ImpRes-Harz,  das ein Sulfonat koppelt (SP ) starker Kationenaustauscher zu einer chemisch modifizierten, hochfließenden Agarosematrix
  • Die Matrix sorgt für eine höhere Partikelsteifigkeit, ohne die Porengröße zu beeinträchtigen, um dies zu ermöglichen.  für hohe Betthöhen und die Reinigung viskoser Proben bei hohen Durchflussraten
  • HiTrap Das Format ist darauf ausgelegt, Qualität und Flexibilität in Prozessskalenanwendungen zu bieten.
  • Die Skalierung nach oben ermöglicht eine hohe Auflösung in Kombination mit schnellem Fluss Preise
  • Kombiniert hohes Bindungsvermögen, hohe Durchflussrate und niedriger Gegendruck, reduziert so Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
  • Geeignet zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
  • Optimiert für die Reinigung von Zwischen- und Polierproteinen
  • Komfortabel HiTrap Format für den einfachen Anschluss an eine Spritze, eine Peristaltikpumpe oder ein Chromatographiesystem wie beispielsweise ein ÄKTA-System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Matrix Agarose für hohe Durchflussraten
Flussrate < 4 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustauschchromatographie
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 4 °C bis 30 °C, 0,2 mol Natriumacetat in 20 % Ethanol
Bindungsstärke >70 mg Lysozym/ml Medium, > 95 mg BSA/ml Medium
Max. Betriebsdruck 5 bar (70 psi)
Säulentyp Vorgepackte Säule
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
pH 3 bis 14
Menge Je 1
Länge (metrisch) 25 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto SP ImpRes, 1 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.