Learn More
Cytiva HiTrap™ Chelat-bildende HP-Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
100 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Verwendet verschiedene Arten von Metallionen
- Bindungskapazität: ∽ 12 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium
- Metallionen-Kapazität: ∽ 23 μmol Cu2+/ml Medium
- Mit chelatierenden Sepharose-Hochleistungsmedien vorgepackt
- Iminoessigsäure gekoppelt mit einer 6% Agarose-Matrix durch Ätherbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 6 M Guanidinhydrochlorid, 8 M Harnstoff |
| Produkttyp | HiTrap Chelatbildende HP vorgepackte Säule |
| Säulenbettvolumen | 1 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.27 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Menge | 5 x 1 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Chelating HP 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol