Learn More
Cytiva HiTrap™ Chelat-bildende HP-Säulen
Artikelnummer. 11594895 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
100 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11594895 5 x 5 ml 5 Stück
11850073 100 x 5 ml 100 Stück
10773017 1 x 5 ml 1 Stück
10605575 5 x 1 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11594895 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17040903
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Optimieren Sie die Aufreinigung Histidin-getaggter Proteine in all jenen Fällen, wo Nickelionen nicht die beste Wahl sind. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Chelatbildende HP-Säulen sind mit Chelating Sepharose™ High Performance gepackt.
  • Verwendet verschiedene Arten von Metallionen
  • Bindungskapazität: ∽ 12 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium
  • Metallionen-Kapazität: ∽ 23 μmol Cu2+/ml Medium
  • Mit chelatierenden Sepharose-Hochleistungsmedien vorgepackt
  • Iminoessigsäure gekoppelt mit einer 6% Agarose-Matrix durch Ätherbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 6 M Guanidinhydrochlorid, 8 M Harnstoff
Produkttyp HiTrap Chelatbildende HP vorgepackte Säule
Säulenbettvolumen 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 5 x 5 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate < 20 ml/min
Material Polypropylen
Ligandentyp Iminodiessigsäure
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 3 bis 13
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Affinitätssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) IMAC und anschließende Aufreinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Chelating HP 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol