Learn More
Cytiva HiTrap™ Chelat-bildende HP-Säulen
Artikelnummer. 11850073 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
100 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11850073
Marke: Cytiva 17040905
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimieren Sie die Aufreinigung Histidin-getaggter Proteine in all jenen Fällen, wo Nickelionen nicht die beste Wahl sind. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Chelatbildende HP-Säulen sind mit Chelating Sepharose™ High Performance gepackt.
  • Verwendet verschiedene Arten von Metallionen
  • Bindungskapazität: ∽ 12 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium
  • Metallionen-Kapazität: ∽ 23 μmol Cu2+/ml Medium
  • Mit chelatierenden Sepharose-Hochleistungsmedien vorgepackt
  • Iminoessigsäure gekoppelt mit einer 6% Agarose-Matrix durch Ätherbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 6 M Guanidinhydrochlorid, 8 M Harnstoff
Produkttyp HiTrap chelating HP column
Säulenbettvolumen 5mL
Menge 100 x 5 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 25mm
Flussrate <20 ml/min
Material Iminiodiacetic acid chelating group
Ligandentyp Iminodiessigsäure
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 3 bis 13
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Affinitätssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) IMAC und anschließende Aufreinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen