Learn More
Cytiva HiTrap™ Chelat-bildende HP-Säulen
Shop All Cytiva Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
100 x 5 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
100 Stück
5 Stück
Description
- Verwendet verschiedene Arten von Metallionen
- Bindungskapazität: ∽ 12 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium
- Metallionen-Kapazität: ∽ 23 μmol Cu2+/ml Medium
- Mit chelatierenden Sepharose-Hochleistungsmedien vorgepackt
- Iminoessigsäure gekoppelt mit einer 6% Agarose-Matrix durch Ätherbindung
Specifications
Specifications
| Puffer | 6 M Guanidinhydrochlorid, 8 M Harnstoff |
| Produkttyp | HiTrap chelating HP column |
| Säulenbettvolumen | 5mL |
| Menge | 100 x 5 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Höhe (metrisch) | 25mm |
| Flussrate | <20 ml/min |
| Material | Iminiodiacetic acid chelating group |
| Ligandentyp | Iminodiessigsäure |
| Max. Druck | 3 bar |
| Show More |