Learn More
Cytiva HiTrap™ Con A 4B Säulen
Artikelnummer. 11721417 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.27 Zoll
0.62 Zoll
Flussrate:
<20 ml/min
< 4 ml/min
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11721417
Marke: Cytiva 28952085
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Trennung und Reinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden
  • Vorgepackt mit Con A Sepharose™ 4 B Medien
  • Bettvolumen: 1 und 5 ml
  • Bettabmessungen: 7 x 25 mm (1 ml), 16 x 25 mm (5 ml)
  • Säulenmaterial: Polypropylen (PP)
  • Max. Durchflussrate: 4 ml/min (1 ml), 20 ml/min (5 ml)
Medien
  • Ligand: Concanavalin A (Con A)
  • Matrix: 4 % Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 4 bis 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Wässriger Puffer
Produkttyp HiTrap Con A Sepharose 4B Säule
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.27 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Menge 5 x 1 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate < 4 ml/min
Material Polypropylen
Ligandentyp Concanavalin A (13 mg Con A/ml entwässertes Medium)
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 4 bis 9
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Support-Typ 4 % Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 8 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktische Trennung und Aufreinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Con A 4B 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol