Learn More
Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose™ FF
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
:
HiTrap IgG Sepharose FF
Beschreibung
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10
- Druck-/Durchflussspezifikation: Basismatrix: 250 bis 400 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 Säule, Betthöhe 25 cm
- Säulenbettabmessungen: 7 mm × N/A
- Säuleninnendurchmesser: 7 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 90 μm |
| pH | pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 10, pH-Stabilitätsreinigung: 3 bis 10, pH-Stabilität, CIP 3 bis 10 |
| Typ | Chromatographie-Packsäule |
| Material | Polypropylen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol