Learn More
Cytiva HiTrap™ IMAC-Säulen
Artikelnummer. 10697275 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.27 Zoll
0.62 Zoll
Partikelgröße:
34 μm
90 μm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10697275
Marke: Cytiva 17092102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Anweisungen sowie eine Vielzahl von Anschlüssen für Spritze, Peristaltikpumpe und Chromatographiesysteme
Zur Optimierung der Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen bei Ni +2 Ist nicht die beste Wahl für Metallionen
  • Laden Sie bequem mit dem Metall Ihrer Wahl
  • Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder mit einem System zur Flüssigkeitschromatographie verwendet werden
  • Lieferbar in vorgepacktem Zustand mit IMAC Sepharose™ High Performance (HP), mit kleiner Bead-Größe für die Hochleistungsreinigung, oder IMAC Sepharose6 Fast Flow (FF), mit größeren Beads für eine problemlose Skalierung
  • Hohes Bindungsvermögen: ≥40 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium (Protein-/Metallion-abhängig)
  • Stabil in Gegenwart aller gängigen Puffer
  • Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.27 Zoll
Flussrate < 4 ml/min.
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Kitinhalt Mit IMAC Sepharose 6 vorgepacktes Schnellflussmedium
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem
Material Polypropylen
Max. Druck 42 psi
pH-Bereich 3 bis 12
Partikelgröße 90 μm
Produkttyp HiTrap IMAC Schnellflusssäule
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Menge 5 x 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Optimierung der Aufreinigung von His-markierten Proteinen