Learn More
Cytiva HiTrap™ IMAC-Säulen
Artikelnummer. 11758498 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0.27 Zoll
0.62 Zoll
Partikelgröße:
34 μm
90 μm
Packungsgröße:
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Innendurchmesser (angloamerikanisch) Partikelgröße unitSize
11758498 5 x 5 ml 0.62 Zoll 90 μm 5 Stück
10535735 5 x 1 ml 0.27 Zoll 34 μm 5 Stück
11514955 5 x 5 ml 0.62 Zoll 34 μm 5 Stück
10697275 5 x 1 ml 0.27 Zoll 90 μm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11758498 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17092104
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beinhaltet
Anweisungen sowie eine Vielzahl von Anschlüssen für Spritze, Peristaltikpumpe und Chromatographiesysteme
Zur Optimierung der Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen bei Ni +2 Ist nicht die beste Wahl für Metallionen
  • Laden Sie bequem mit dem Metall Ihrer Wahl
  • Kann mit einer Spritze, Peristaltikpumpe oder mit einem System zur Flüssigkeitschromatographie verwendet werden
  • Lieferbar in vorgepacktem Zustand mit IMAC Sepharose™ High Performance (HP), mit kleiner Bead-Größe für die Hochleistungsreinigung, oder IMAC Sepharose6 Fast Flow (FF), mit größeren Beads für eine problemlose Skalierung
  • Hohes Bindungsvermögen: ≥40 mg Histidin-getaggtes Protein/ml Medium (Protein-/Metallion-abhängig)
  • Stabil in Gegenwart aller gängigen Puffer
  • Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Flussrate < 4 ml/min.
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Kitinhalt Mit IMAC Sepharose 6 vorgepacktes Schnellflussmedium
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigchromatographiesystem
Material Polypropylen
Max. Druck 42 psi
pH-Bereich 3 bis 12
Partikelgröße 90 μm
Produkttyp HiTrap IMAC Schnellflusssäule
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Menge 5 x 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Optimierung der Aufreinigung von His-markierten Proteinen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap IMAC FF, 5 ml, 5 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol