Learn More
Cytiva X5 HiTrap, LambdaFabSelect, 1mL prepacked column
Artikelnummer. 14821611 Alle ansehen Cytiva Produkte
Artikelnummer. 14821611 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17548211
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
LambdaFabSelect ist ein Affinitätschromatographie-Medium, das für die Aufreinigung von Lambda Fab-Fragmenten mit hohem Bindungsvermögen, Reinheit und Ausbeute entwickelt wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap LambdaFabSelect, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.