Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect SuRe™ PCC Columns
Artikelnummer. 16092072 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
1 mL
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 16092072
Marke: Cytiva 17549111
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Prepacked with MabSelect SuRe™ PCC Protein A Resin for screening and small-scale mAb purification in continuous bioprocessing using periodic counter-current chromatography (PCC)
  • Geeignet für kleine Antikörperaufreinigungen sowie für die Optimierung von Verfahren und Parametern, wie Probenbelastung und Proteinbindungsbedingungen
  • Unter den alkalischen Bedingungen, die in CIP-Protokollen (Ortsgebundene Reinigung) verwendet werden, geben alkalistabilisierte, aus Protein A abgeleitete Liganden dem Harz eine größere Stabilität als herkömmliche Protein A-basierte Harze
  • Diese Protein A-Säulen liefern schnelle, reproduzierbare und einfache Trennungen in einem praktischen Format
  • Hochkonzentrierte Elutionspools für Betriebsflexibilität und Anwendungen in kleinen Einheiten
  • Für eine kostengünstige Aufreinigung mit 0,1 bis 0,5 M NaOH bei Hunderten von Reinigungszyklen
  • Inaktiviert effizient Bakterien, Schimmel und Hefe, wodurch die Produktqualität verbessert wird
  • Säulen werden optimal genutzt, wenn sie an Flüssigkeitschromatographie-Systeme wie die ÄKTA-Systeme angeschlossen sind
  • Hohes Bindungsvermögen: ∼ 60 mg Human-IgG/ml-Harz bei 2,4 Minuten Verweilzeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chromatographiesäule
Säulenbettvolumen 1 mL
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Menge 5/Packung
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate < 4 ml/min
Max. Druck 5 bar (0,5 MPa)
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 2 bis 8 °C, 20 % Ethanol
Fassungsvermögen ∼60 mg Human-IgG/ml Harz
Säulentyp Affinitätssäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antikörper-Affinitätschromatographie
Matrix MabSelect SuRe PCC Protein A-Harz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap MabSelect SuRe pcc 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol