Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect SuRe™ PCC Columns
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
1 mL
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Geeignet für kleine Antikörperaufreinigungen sowie für die Optimierung von Verfahren und Parametern, wie Probenbelastung und Proteinbindungsbedingungen
- Unter den alkalischen Bedingungen, die in CIP-Protokollen (Ortsgebundene Reinigung) verwendet werden, geben alkalistabilisierte, aus Protein A abgeleitete Liganden dem Harz eine größere Stabilität als herkömmliche Protein A-basierte Harze
- Diese Protein A-Säulen liefern schnelle, reproduzierbare und einfache Trennungen in einem praktischen Format
- Hochkonzentrierte Elutionspools für Betriebsflexibilität und Anwendungen in kleinen Einheiten
- Für eine kostengünstige Aufreinigung mit 0,1 bis 0,5 M NaOH bei Hunderten von Reinigungszyklen
- Inaktiviert effizient Bakterien, Schimmel und Hefe, wodurch die Produktqualität verbessert wird
- Säulen werden optimal genutzt, wenn sie an Flüssigkeitschromatographie-Systeme wie die ÄKTA-Systeme angeschlossen sind
- Hohes Bindungsvermögen: ∼ 60 mg Human-IgG/ml-Harz bei 2,4 Minuten Verweilzeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chromatographiesäule |
| Säulenbettvolumen | 1 mL |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Menge | 5/Packung |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Flussrate | < 4 ml/min |
| Max. Druck | 5 bar (0,5 MPa) |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 2 bis 8 °C, 20 % Ethanol |
| Fassungsvermögen | ∼60 mg Human-IgG/ml Harz |
| Säulentyp | Affinitätssäule |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap MabSelect SuRe pcc 1 ml, 5 x 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol