Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe Vorgepackte Säulen
Artikelnummer. 10064394 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
1 ml
5 mL
Flussrate:
< 20 ml/min
< 4 ml/min.
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Säulenbettvolumen Flussrate unitSize
10064394 1 ml < 4 ml/min. 5 Stück
11574865 5 mL < 20 ml/min 5 Stück
11758408 5 mL < 20 ml/min 1 Stück
15137956 1 ml < 4 ml/min. 1 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 10064394
Marke: Cytiva 11003493
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie diese Säulen in einer MAb-Reinigung in kleinem Maßstab in einem kontinuierlichen Bioprozess. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ SuRe (Super Resistance, hervorragende Beständigkeit) vorgepackte Säulen für die schnelle Reinigung monoklonaler Antikörper (Mabs) aus großen Probenvolumina
Vorgepackte HiTrap Säulen für die Prozessentwicklung, das Screening von Reinigungsbedingungen und die Reinigung von MAbs in kleinem Maßstab. MabSelect Medien eignen sich für die hohen Flussraten und Drücke, die bei einer Rationalisierung erforderlich sind.
  • Die ausgerichtete Kopplung eines rekombinanten Protein-A-Liganden an die Agarose-Matrix über ein konstruiertes C-Terminus-Cystein erhöht das IgG-Bindungsvermögen gegenüber anderen Protein-A-Medien
  • Hohe Kapazität, geringe Ligand-Leckage und eine Basismatrix mit hohem Durchfluss ermöglichen die Reinigung von MAbs im Prozessmaßstab
  • Weniger wettbewerbsrechtliche Bedenken aufgrund des kompletten Fehlens der Säugetierzellkultur bei der Herstellung von Liganden und bei der Reinigung
  • Konzipiert für die Verwendung mit einer Spritze, einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem
MabSelect
  • Ermöglicht mindestens fünfmal höhere Flussraten als herkömmliche quervernetzte Agarose mit gleicher Porosität
  • Rekombinanter Protein-A-Ligand fördert die Spezifität der Bindung an Fc IgG-Bereich; ermöglicht eine Reinigung in einem Schritt
MabSelect Xtra™
  • Derselbe rekombinante Protein-A-Ligand wie MabSelect, jedoch mit geringerer Partikelgröße und größerer Porosität, für ein erhöhtes dynamisches Bindungsvermögen
  • Ermöglicht die Bindung von Proben mit hohen Expressionswerten des monoklonalen Antikörpers
  • Senkt die Gesamtproduktionskosten aufgrund der Möglichkeit, konzentrierte Ausgangsmaterialien in weniger Chargen zu verarbeiten
MabSelect SuRe™ (Superior Resistance, hervorragende Beständigkeit)
  • Akali-toleranter Protein A-abgeleiteter Ligand ermöglicht die Verwendung von bis zu 0.5 M NaOH für die Ortsgebundene Reinigung (CIP)
  • Ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen und die Verlängerung von Zyklen in der regulären Produktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Bindungsvermögen ≈35 mg Human IgG/ml bei 2,4 min Verweilzeit
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,27 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,7 cm
Flussrate < 4 ml/min.
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Menge 5 Packungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie-System, manuell
Typ Vorgepackte Säule
Probenvolumen 1 ml