Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl-FF Säulen (geringsubstanziell)
Artikelnummer. 10116034 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Säulenbettvolumen:
1 ml
5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
7 mm
16 mm
Flussrate:
< 1 ml/min
< 5 ml/min
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Säulenbettvolumen Innendurchmesser (metrisch) Flussrate unitSize
10116034 5 x 1 ml 1 ml 7 mm < 1 ml/min 5 Stück
11595025 5 x 5 ml 5 ml 16 mm < 5 ml/min 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10116034 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17135301
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen
  • Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
  • Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
  • Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
  • Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
  • Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.275 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Produkttyp HiTrap Phenyl FF (Low Sub)
Flussrate < 1 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
Menge 5 x 1 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0.984 Zoll
Höhe (metrisch) 25 mm
Ligandentyp Phenyl
Material Polypropylen
Medientyp Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow (niedrigsubstanziell)
Max. Druck 5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
Partikelgröße 45 bis 165 μm
pH-Bereich 3 bis 13
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Phenyl FF (low sub) 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol