Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl-HP-Säulen
Artikelnummer. 10556675 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettvolumen:
1 ml
5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
7 mm
16 mm
Flussrate:
< 1 ml/min
< 5 ml/min
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettvolumen Innendurchmesser (metrisch) Flussrate unitSize
10556675 1 ml 7 mm < 1 ml/min 5 Stück
11505035 5 ml 16 mm < 5 ml/min 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10556675 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17135101
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen. Cytiva Lifescience™ HiTrap™ Phenyl HP Die Säulen sind für die Verwendung mit einer Spritze, einer Laborpumpe oder einem Chromatographiesystem konzipiert.
  • Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
  • Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
  • Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
  • Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
  • Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.275 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Produkttyp HiTrap Phenyl HP Säule
Flussrate < 1 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab
Menge 5 x 1 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0.984 Zoll
Höhe (metrisch) 25 mm
Ligandentyp Phenyl
Material Polypropylen
Medientyp Phenyl Sepharose HP
Max. Druck 5 Bar [0.5 MPa] (70 psi)
Partikelgröße 24 bis 44 μm
pH-Bereich 3 bis 13
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C, 20 %iges Ethanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Phenyl HP 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol