Learn More
R&D Systems™ HIV-1 Gag p24 DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 5 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The HIV-1 Gag p24 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies viral HIV-1 Gag p24.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.60 - 1000 pg/mL |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 155030 |
| Wirtsspezies | Viral |
| Menge | 1 Kit (für 5 Platten) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Ziel | HIV-1 Gag p24 |