Spezifikation
| Assay-Bereich | 34.38-2200 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 14.47 pg/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Recombinant Protein |
| Spezifität | Recognizes both recombinant and natural HIV-1 gp120. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Sandwich ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 155971 |
| Gensymbol | env |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungsgebiet | Virology Bacteria and Parasites |
| Mehr anzeigen |