missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1 Rev binding protein (HRB) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 470.00 €
Spezifikation
| Antigen | HIV-1 Rev binding protein (HRB) |
|---|---|
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18321766
|
Novus Biologicals
NBP3-03420-20UL |
20 μL |
190.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18376136
|
Novus Biologicals
NBP3-03420-100UL |
100 μL |
470.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
HIV-1 Rev binding protein (HRB) Polyclonal specifically detects HIV-1 Rev binding protein (HRB) in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spezifikation
| HIV-1 Rev binding protein (HRB) | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 3267 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| ArfGAP with FG repeats 1, DKFZp686I15205, HIV-1 Rev-binding protein, HRBRev interacting protein, Rab, Rev/Rex activation domain-binding protein, RABMGC116938, RIPMGC116940 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human HIV-1 Rev binding protein (HRB) (NP_004495.2). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts