Learn More
HJ 827-2017 Carbamat-Pestizide Interne Standards Mischung 177 25-100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320872 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320872 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000177AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3
CAS 362049-56-7, 1007459-98-4, 1581694-94-1, 1398109-07-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Methiocarb D3 (N-methyl D3) 25 μg/mL∣Carbaryl-d7 100 μg/mL∣Carbofuran-d3 100 μg/mL∣Methomyl D3 100 μg/mL