Learn More
HJ 834-2017, HJ 951-2018 VOC& SVOC-Substitute Gemisch 156 1000 μg/ml in Aceton:Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310737 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310737 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000156AI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol D6∣p-Terphenyl D14
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 13127-88-3, 1718-51-0
Lösungsmittel oder Matrix Aceton/Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,6-Tribromophenol 1000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣2-Fluorophenol 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣Phenol D6 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL