missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-DP Mouse anti-Human, BUV395, Clone: B7/21 (also known as B7/21.49; B7/21 (IgG1)), BD Biosciences™

Artikelnummer. 17212145
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17212145 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17212145

Marke: BD Biosciences 750866

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HLA-DP Monoclonal antibody specifically detects HLA-DP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HLA-DP
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon B7/21 (also known as B7/21.49; B7/21 (IgG1))
Konjugat Brilliant Ultraviolet 395
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias HLADP; HLA-DPαβ; DPA and DPB; DPα and DPβ; DPαβ
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human NALM6 Leukemia Cells
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.