Learn More
Abnova™ HLA-DQA1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | 293T |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Beschreibung | HLA-DQA1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gen-Zugriffsnummer | NM_002122 |
| Molekulargewicht | Theoretical M.W. 28kDa |
| Plasmid | pCMV-HLA-DQA1 full-length |
| Qualitätskontrollen | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-HLA-DQA1 antibody (Mfr. No. H00003117-D01P) by Western Blot. |
| Menge | 100 μl |
| Lagerungspuffer | 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) |
| Wirtsspezies | Human |
| Mehr anzeigen |