missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA DR/DP Antibody (CL10961) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21186AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HLA DR/DP Monoclonal antibody specifically detects HLA DR/DP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| HLA DR/DP | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MLRW | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P01903, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology | |
| 3122 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL10961 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur