missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA-DR Mouse, PerCP, Clone: L243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
288.75 € - 609.00 €
Spezifikation
| Antigen | HLA-DR |
|---|---|
| Klon | L243 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15922578
|
EnquireBio
QAB86-PCP-25Tests |
25 Tests |
288.75 €
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15912578
|
EnquireBio
QAB86-PCP-100Tests |
100 Tests |
609.00 €
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| HLA-DR | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 3122 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| L243 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP | |
| RUO | |
| NP_061984 | |
| HLA-DRA | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts