missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DRB1 Antibody (TDR 31.1), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18169717 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18169717 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18169717 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250421C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DRB1 Monoclonal specifically detects HLA DRB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HLA DRB1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon TDR 31.1
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Flow Cytometry, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Clone P2-beta-3, DR1, DR-1, DR12, DR-12, DR13, DR-13, DR14, DR-14, DR16, DR-16, DR4, DR-4, DR5, DR-5, DR7, DR-7, DR8, DR-8, DR9, DR-9, DRB1, DRw10, DRw11, DRw8, DW2.2/DR2.2, FLJ75017, FLJ76359, HLA class II antigen beta chain, HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain, HLA-DR1B, HLA-DRB, HLA-DRB1*, HLA-DRB2, HLA-DR-beta 1, human leucocyte antigen DRB1, leucocyte antigen DR beta 1 chain, leucocyte antigen DRB1, lymphocyte antigen DRB1, major histocompatibility complex, class II, DR beta 1, MHC class II antigen DRB1*1, MHC class II antigen DRB1*10, MHC class II antigen DRB1*11, MHC class II antigen DRB1*12, MHC class II antigen DRB1*13, MHC class II antigen DRB1*14, MHC class II antigen DRB1*15, MHC class II antigen DRB1*16, MHC class II antigen DRB1*3, MHC class II antigen DRB1*4, MHC class II antigen DRB1*7, MHC class II antigen DRB1*8, MHC class II antigen DRB1*9, MHC class II antigen HLA-DR13, MHC class II HLA-DR beta 1 chain, MHC class II HLA-DR-beta cell surface gly
Gensymbole HLA-DRB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Ia fraction from Jy human B lymphoblastoid cell line. Class II from JY human B lymphoblastoid cell line.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Asthma, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3123
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.